Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulforhodamin 101 (freie Säure), 99 %, rein, geeignet als Laserfarbstoff
Catalog Number p-4838064
126.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60311-02-6
C31H29ClN2O6S2
625.15
MFCD00012407
MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
sulforhodamine 101, sulforhodamine 101; sulforhodamine 640, unii-fx0es3271v, texas red, sulforhodamine 101 acid chloride, 2-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-pyrido 3,2,1-ij quinolizino 1',9':6,7,8 chromeno 2,3-f quinolin-4-ium-9-yl-5-sulfobenzenesulfonate, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9$l^ 5 ,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1^ 5,9 .0^ 2,17 .0^ 4,15 .0^ 23,27 .0^ 13,28 octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9??,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1?,?.0 2 , 1 ?.0?, 1 ?.0 2 3 , 2 ?.0 1 3 , 2 ? octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9lambda,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1,.0 2 , 1 .0, 1 .0 2 3 , 2 .0 1 3 , 2 octacosa-1,4,9 28 ,13,15,17,19 27-heptaen-9-ylium, 9-2,4-disulfophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium inner salt, hydrogen 9-2,4-disulphonatophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium
122180
CHEBI:52274
16-[4-(Chlorsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]-3λ⁴-oxa-9,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,3,5(28),13,15,17,19(27)-heptaen-3-ylium
[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1C1=C2C=C3CCCN4CCCC(C2=[O+]C2=C5CCCN6CCCC(C=C12)=C56)=C34)S(Cl)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60311-02-6
C31H29ClN2O6S2
625.15
MFCD00012407
MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
sulforhodamine 101, sulforhodamine 101; sulforhodamine 640, unii-fx0es3271v, texas red, sulforhodamine 101 acid chloride, 2-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-pyrido 3,2,1-ij quinolizino 1',9':6,7,8 chromeno 2,3-f quinolin-4-ium-9-yl-5-sulfobenzenesulfonate, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9$l^ 5 ,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1^ 5,9 .0^ 2,17 .0^ 4,15 .0^ 23,27 .0^ 13,28 octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9??,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1?,?.0 2 , 1 ?.0?, 1 ?.0 2 3 , 2 ?.0 1 3 , 2 ? octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9lambda,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1,.0 2 , 1 .0, 1 .0 2 3 , 2 .0 1 3 , 2 octacosa-1,4,9 28 ,13,15,17,19 27-heptaen-9-ylium, 9-2,4-disulfophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium inner salt, hydrogen 9-2,4-disulphonatophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium
122180
CHEBI:52274
16-[4-(Chlorsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]-3λ⁴-oxa-9,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,3,5(28),13,15,17,19(27)-heptaen-3-ylium
[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1C1=C2C=C3CCCN4CCCC(C2=[O+]C2=C5CCCN6CCCC(C=C12)=C56)=C34)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine 101 (free acid)
Namenshinweis (free acid)
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 606.71
Reinheit (%) 99%
Güte Rein