Learn More
Sulforhodaminsäure-Chlorid 101, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403339 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15403339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60581.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.16 CHF
    207.65 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 55.51 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszierende Markerverbindung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine 101 acid chloride
CAS 82354-19-6
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Summenformel C31H29ClN2O6S2
MDL-Nummer MFCD00012406
Beilstein 8667894
Synonym Texas Red™; Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride
Farbe Rot
Menge 10 mg
InChI-Schlüssel MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Pulver
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=C(C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O)C1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2OC2=C3CCCN4CCCC(C=C12)=C34
IUPAC-Name 16-[4-(Chlorsulfonyl)-2-sulfonatphenyl]-3-oxa-9λ⁵,23-diazahetacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,4,9(28),13,15,17,19(27)-heptaen-9-ylium
Molekulargewicht (g/mol) 625.15
PubChem CID 452705
ChEBI CHEBI:51247
Formelmasse 625.15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulforhodamine 101 acid chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulforhodamine 101 acid chloride