Learn More
Witeg™ Sulfonierungsflaschen
Ein hervorragendes Gefäß für den Einsatz in pharmazeutischen Anwendungen.
Marke:  Witeg™ 0 850 032
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11817800
  • 172.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in entweder 100 oder 200 ml-Kapazität
  • Mit 4 Seitenhälsen
  • Hülse mit zentralem Hals ST 29/32
  • Hülse mit Seitenhälsen ST 19/26
Spezifikation
Spezifikation
200 ml
Pharmazeutik
Sulfonierungskolben
Glas
4 Seitenhälse, 1 Mittelhals
CN ST 29/32, SN ST 19/26