Learn More
Witeg™ Sulfonierungsflaschen
Ein hervorragendes Gefäß für den Einsatz in pharmazeutischen Anwendungen.
Marke:  Witeg™ 0 850 031
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807800
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in entweder 100 oder 200 ml-Kapazität
  • Mit 4 Seitenhälsen
  • Hülse mit zentralem Hals ST 29/32
  • Hülse mit Seitenhälsen ST 19/26
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Pharmazeutik
Sulfonierungskolben
Glas
4 Seitenhälse, 1 Mittelhals
CN ST 29/32, SN ST 19/26