Learn More
Sulfolan, TRC
Artikelnummer. 30427799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427799 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS689220250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfolan
CAS 126-33-0
Summenformel C4 H8 O2 S
Menge 250 g
Synonym Sulfolan, Thiophene','tetrahydro-','1,1-dioxide, 1,1-Dioxothiolan, 1λ6-Thiolane-1,1-dione, Bondelane A, Bondolane A, Cyclic tetramethylene sulfone, Cyclotetramethylene sulfone, NSC 46443, Sulfolan, Sulfolane, Sulfolane SG, Sulpholane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetrahydrothiophene S,S-dioxide, Tetrahydrothiophene dioxide, Tetramethylene sulfone, Thiacyclopentane dioxide, Thiolane 1,1-dioxide, Thiophane 1,1-dioxide, Thiophane dioxide
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
SMILES O=S1(=O)CCCC1
IUPAC-Name Thiolan-1,1-dioxid
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
Formelmasse 120.0245