Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfobromophthalein sodium hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
| Formelmasse | 837.76 |
| Reinheit (%) | ≥95% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |