Learn More
Bromsulfalein-Hydrat, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 173400050
Additional Details : CAS : 123359-42-2 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419310
  • 277.00 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
123359-42-2
837.76
HXUITPQMHVLBNV-LIYVDSPJSA-L
16211419
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)S(=O)(=O)[O-])C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
C20H8Br4Na2O10S2·xH2O
MFCD16556312
disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
DiNatrium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,3,4,5-tetrabrom-6-carboxyphenyl)methyl]benzolsulfonat
Spezifikation
Sulfobromophthalein sodium hydrate
Glasflasche
Weiß
123359-42-2
MFCD16556312
Solubility in water: soluble
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)S(=O)(=O)[O-])C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
837.76
837.76
≥95%
Authentic
8% max. (K.F.)
5g
C20H8Br4Na2O10S2·xH2O
disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
HXUITPQMHVLBNV-LIYVDSPJSA-L
DiNatrium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,3,4,5-tetrabrom-6-carboxyphenyl)methyl]benzolsulfonat
16211419
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation