Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin-Label-Transfer-Reagenz ist ein multifunktionales Reagenz zur Markierung eines gereinigten Proteins und anschließender kovalenter Übertragung des angehängten Biotin-Tags auf bestimmte Akteure dieses Proteins.
Besondere Merkmale:
- Sulfo-NHS-Ester reagiert mit primären Aminen bei pH 7 bis 9
- Arylazid konjugiert zufällig, wenn es mit UV-Licht aktiviert wird
- Die spaltbare Disulfid-Bindung ermöglicht den Biotin-Label-Transfer
- Entdecken Sie Proteininteraktionen ohne Radiomarkierung
Enthält:
No-Weigh Sulfo-SBED Label Transferreagenz, 8 × 1 mg; BupH phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1 Packung (ergibt 500 ml); Label-Transferpuffer (20X), 200 ml (ergibt 4 l); Streptavidin-HRP-Konjugat, 0,1 mg; No-Weigh Dithiothreitol (DTT), 8 × 7,7 mg; Slide-A-Lyzer MINI Dialysekassetten plus Schwimmer, MWCO von 10.000, 10 – 100 μl, 10 Einheiten/Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Pulver |
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | Crosslinker |
| Löslichkeit | Wasser |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Markierungsmethode | Chemische Markierung, Markierungstransfer |
| Reaktiver Teil | Sulfo-NHS-Ester, Arylazid |
| Produktlinie | Pierce |