Learn More
WTW™ RT 0.02 - 1.50 mg/l S Sulfid Küvetten-Test
Marke: WTW™ 250450
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Dimethyl-p-phenylenediamine | |
For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers | |
220 Tests | |
Sulfide/Hydrogen sulfide (S) cuvette test kit |
For waste water, drinking water | |
220 | |
Photometric |
Sicherheit und Handhabung
- sulfid, test methode
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphamic acid