Learn More
Sulfentrazon-Desmethyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312801
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312801 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312801 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17000315AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfentrazone-desmethyl
CAS 134391-02-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfentrazone-desmethyl
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H8 Cl2 F2 N4 O3 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H8Cl2F2N4O3S/c1-22(20,21)16-7-3-8(6(12)2-5(7)11)18-10(19)17(4-15-18)9(13)14/h2-4,9,16H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=CN(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name N-[2,4-Dichlor-5-[4-(difluormethyl)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methansulfonamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 373.16
Menge 1 mL
Formelmasse 371.9662 g/mol