Learn More
Sulfathiazol, TRC
Artikelnummer. 30008080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008080 1 g 1 Gramm
30011039 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6990931G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-14-0
Summenformel C9 H9 N3 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 255.32
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
IUPAC-Name 4-Amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfathiazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Formelmasse 255.0136
Reinheit (%) >95%