Learn More
Sulfathiazol, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfathiazole |
| CAS | 72-14-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfathiazole |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H9 N3 O2 S2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| Mehr anzeigen |