Learn More
Sulfathiazol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318278 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318278 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17000200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfathiazole
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C9 H9 N3 O2 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-Name 4-Amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 255.32
Menge 100 mg
Formelmasse 255,0136 g/mol