Learn More
WTW™ Sulfat-Testkits
Click to view available options
Bereich:
0 bis 70 mg/l
100 bis 1000 mg/l
5 bis 250 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Photometrisches Testkit zur Messung von Ammonium NH4
- Vielzahl an Instrumenten zur Messung von CombiCheck Ammonium (NH4)
- CombiCheck Ammonium (NH4) Zelltestkit
- Zur Verwendung mit PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex Photometer
- Für Grundwasser, Baumaterialien, Erden
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chromschwefelsäure-Oxidation |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Grundwasser, Baustoffe, Böden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 32 |
| Bereich | 100 bis 1000 mg/l |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- sulfat-küvettentest methode
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: barium chloride dihydrate