Learn More
Molecular Probes™ Sulfat-Latex-Beads, 8 % w/v, 2.6 μm
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Diese Sulfat-Latex-Mikrosphären werden durch Sulfat-Ladungen stabilisiert. In einigen Fällen sind auch Hydroxyl- und Carboxylgruppen in kleinen Mengen an die Polymerketten gebunden. Der pKa-Wert der Sulfat-Gruppe ist < 2. Dementsprechend sind die Partikel in sauren Medien stabil. Suspensionen der Partikel sind bis zu nahezu 0.30 M einwertiger Elektrolytkonzentrationen stabil und können daher in Medien mit physiologischer Ionenstärke verwendet werden. Es handelt sich jedoch um hydrophobe Partikel, die in Gegenwart niedriger Konzentrationen zweiwertiger oder dreiwertiger Kationen aggregieren, sofern sie nicht durch eine hydrophile Beschichtung stabilisiert werden. Sulfat-Latex eignet sich für die Kalibrierung von Geräten zur Analyse der Partikelgröße sowie für diagnostische Testsysteme, die auf die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern angewiesen sind.
Die Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
25 Größen von 0.02 Mikrometer bis 16 Mikrometer
20 verschiedene Oberflächen: für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
Tensidfrei: ultrasauber
Unterschiedliche Mengen: von wenigen ml bis zu 500 Liter
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
Weitere Informationen anfordern
Lesen Sie eine technische Übersicht über Mikrosphären, erfahren Sie mehr über hochaktive Beads, superaktive Beads, Spezial-Beads und lesen Sie die Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite über IDC netzmittelfreie Latex-Beads Anwendungsseite.
Bestellen Sie Ihr individuelles Konjugat
Wenn Sie die gesuchten Beads in unserer Produktlistenicht finden, entwickeln wir Ihnen kundenspezifische Beads für Sie. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Diese Sulfat-Latex-Mikrosphären werden durch Sulfat-Ladungen stabilisiert. In einigen Fällen sind auch Hydroxyl- und Carboxylgruppen in kleinen Mengen an die Polymerketten gebunden. Der pKa-Wert der Sulfat-Gruppe ist < 2. Dementsprechend sind die Partikel in sauren Medien stabil. Suspensionen der Partikel sind bis zu nahezu 0.30 M einwertiger Elektrolytkonzentrationen stabil und können daher in Medien mit physiologischer Ionenstärke verwendet werden. Es handelt sich jedoch um hydrophobe Partikel, die in Gegenwart niedriger Konzentrationen zweiwertiger oder dreiwertiger Kationen aggregieren, sofern sie nicht durch eine hydrophile Beschichtung stabilisiert werden. Sulfat-Latex eignet sich für die Kalibrierung von Geräten zur Analyse der Partikelgröße sowie für diagnostische Testsysteme, die auf die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern angewiesen sind.
Die Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Weitere Informationen anfordern
Lesen Sie eine technische Übersicht über Mikrosphären, erfahren Sie mehr über hochaktive Beads, superaktive Beads, Spezial-Beads und lesen Sie die Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite über IDC netzmittelfreie Latex-Beads Anwendungsseite.
Bestellen Sie Ihr individuelles Konjugat
Wenn Sie die gesuchten Beads in unserer Produktlistenicht finden, entwickeln wir Ihnen kundenspezifische Beads für Sie. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.08w/v |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Sulfat-Latex-Beads, 15 ml, 8 % w/v-Konzentration, 2.6 μm Partikelgröße, weiß, Suspensionsform, entionisiertes Wassermedium, Latex-Beads mit hoher Aktivität, Raumtemperatur, 2 bis 8 °C Lagertemperatur, ideale Materialien für die Adsorption von Materialien wie |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS), Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom), Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung), Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien) |
| Material | Polystyrol |
| Format | Röhrchen |
| Verpackung | Je 1 |
| Parkfläche | 247 A2/SO4 (Sulfatgruppe) |
| Partikeldichte | 1.055 g/cm3 bei 20 °C |
| Mehr anzeigen |