Learn More
Sulfatase Modifying Factor 2/SUMF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
330.00 CHF - 643.00 CHF
Spezifikation
Antigen Sulfatase Modifying Factor 2/SUMF2
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18419900
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84145-25ul
25 μL
330.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18290857
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84145
0.1 mL
643.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beskrivelse
Beskrivelse
Sulfatase Modifying Factor 2/SUMF2 Polyclonal specifically detects Sulfatase Modifying Factor 2/SUMF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
Sulfatase Modifying Factor 2/SUMF2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
25870
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ATSMVQLQGGRFLMGTNSPDSRDGEGPVREATVKPFAIDIFPVTNKDFRDFVREKKYRTEAEMFGWSFVFEDFVSDELRNKATQPMKSVLWWLP
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20
Polyclonal
Rabbit
Human
C-alpha-formyglycine-generating enzyme 2, C-alpha-formylglycine-generating enzyme 2, DKFZp566I1024, DKFZp686I1024, DKFZp686L17160, DKFZp781L1035, MGC99485, paralog of the formylglycine-generating enzyme, pFGE, sulfatase modifying factor 2, sulfatase-modifying factor 2
SUMF2
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.