missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfaquinoxalin, TRC

Artikelnummer. 17940855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17940855 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17940855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS689035100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-40-5
Summenformel C14 H12 N4 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 300.34
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
IUPAC-Name 4-Amino-N-Quinoxalin-2-Ylbenzensulfonamid
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfaquinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Formelmasse 300.0681
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.