Learn More
Sulfachinoxalin, Mikromol™
Artikelnummer. 17940936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17940936 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17940936 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3455.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfachinoxalin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfaquinoxaline
CAS 59-40-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfaquinoxaline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 N4 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
IUPAC-Name 4-Amino-N-chinoxalin-2-ylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 300.34
Menge 250 mg
Formelmasse 300,0681 g/mol