Learn More
Sulfapyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Sulfapyridine |
| Typ | Sulfapyridine |
| Schmelzpunkt | 190.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 249.29 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu