Learn More
Sulfapyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077288
31.60 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144-83-2
C11H11N3O2S
249.288
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
5336
CHEBI:132842
4-Amino-N-Pyridin-2 -ylbenzolsulfonamid
C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144-83-2
C11H11N3O2S
249.288
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
5336
CHEBI:132842
4-Amino-N-Pyridin-2 -ylbenzolsulfonamid
C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfapyridine
Typ Sulfapyridine
Schmelzpunkt 190.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Formelmasse 249.29
Reinheit (%) 95%
Menge 25 g