Learn More
Sulfanilsäure, TRC
Artikelnummer. 17943375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17943375 5 g 5 Gramm
17971555 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6890955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-57-3
Summenformel C6 H7 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 173.19
Synonym 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulfanilic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Mesalazine Imp. O (EP)
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Formelmasse 173.0147