Learn More
Sulfanilsäure, ACS, 98.0-102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344298 50 g 50 Gramm
11354298 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041540.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenz für den chromatographischen Nachweis von Histidin
Sulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-57-3
Summenformel C6H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 173.186
MDL-Nummer MFCD00007886
InChI-Schlüssel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilic acid
Schmelzpunkt ∼365°C
Menge 50 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate.
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte ACS
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphanilic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphanilic acid