Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfanilic acid |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Plastikeimer |
| Strukturformel | (H2N)C6H4SO3H |
| Menge | 10 kg |
| Formelmasse | 173.19 |
| Reinheit (%) | ≥98.5% (Acid) |
| Physikalische Form | Flüssig |
RUO– Nur für Forschungszwecke