Learn More
Sulfanilsäure, 99+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10439380 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10439380 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10439380 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8680/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 121-57-3
Schmelzpunkt 365°C
Farbe Blau
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H7NO3S
MDL-Nummer 7886
Menge 500 g
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
InChI-Schlüssel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Formelmasse 173.19g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.