Learn More
Sulfanilsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11482498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482498 5000 g 5000 Gramm
11472498 250 g 250 Gramm
11462498 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15825.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.32 CHF
    333.65 CHF / 5000 Gramm
    Sparen 37.67 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenz zum Nachweis von Histidin.Zwischenprodukt für Farbstoffe und Pharmazeutika
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticalsSulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für den Nachweis von Histidin; Zwischenprodukt für Farbstoffe und Pharmazeutika. Sulfanilsäure wird als Reagenz für den chromatographischen Nachweis von Histidin verwendet. Sie wird auch als chemisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Sie wird in der quantitativen Analyse von Nitrat- und Nitritionen verwendet. Sie spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Azofarbstoffen und bei der Synthese von Sulfonamiden. Sie wird als Dotierstoff für die chemische Synthese von Polyanilin verwendet. Sie wird verwendet, um 2,4-diamino-6-p-Anilinsulfonsäure-Pyrimidin durch Reaktion mit 6-Chlorpyrimidin-2,4-diamin zu erzeugen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol, Äther, Natronlauge und Natriumcarbonat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-57-3
Summenformel C6H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 173.186
MDL-Nummer MFCD00007886
InChI-Schlüssel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilic acid
Schmelzpunkt ∼365°C
Dichte 1.485
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5000 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate.
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfanilic acid