Learn More
Sulfanilamid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463361 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463361 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210298880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als antibakterielles Mittel und zur Behandlung von vaginalen Pilzinfektionen eingesetzt. Sulfanilamid, MP Biomedicals ist ein Sulfonamid-Antibiotikum, das die Folsäuresynthese durch Hemmung des Enzyms Dihydropteroatsynthase blockiert. Wirksam gegen gramnegative Bakterien
Sulfanilamid ist ein Molekül, das die Sulfonamid-Funktionsgruppe an ein Anilin gebunden enthält. Als Sulfonamid-Antibiotikum wirkt es durch kompetitive Hemmung enzymatischer Reaktionen (d. h. es wirkt als Substratanalogon), an denen para-Aminobenzoesäure (PABA) beteiligt ist. PABA wird für enzymatische Reaktionen benötigt, die Folsäure produzieren, die als Coenzym bei der Synthese von Aminosäuren wirkt. Durch die Hemmung der Dihydropteroatsynthase blockiert es die Synthese von Folsäure.
Spezifikation
CAS 63-74-1
Extinktion λ Max (Wasser): 255 – 259 nm
Schmelzpunkt 160 °C bis 170 °C
Dichte 1,08 g/ml (Lit.)
Summenformel C6H8N2O2S
Menge 100 g
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Löslichkeitsinformationen Löslich in 1g löst sich in 37 ml Alkohol, 5 ml Aceton; Glycerol, Ether, Benzol, Erdöläther.
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Aminobenzensulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formelmasse 172.2
Physikalische Form Pulver