Learn More
Sulfanilamid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10733811 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10733811 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733811 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8660/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
250g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Fest
CAS 63-74-1
pH 5.8 to 6.1
Schmelzpunkt 163°C
Verpackung Pulverbehälter aus Kunststoff
Farbe Weiß
Menge 250 g
Summenformel C6H8N2O2S
MDL-Nummer 7939
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Aminobenzensulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formelmasse 172.2g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.