Learn More
Sulfanilamid, 100.26 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473361 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473361 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210298890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 CHF
    161.06 CHF / 500 Gramm
    Sparen 8.94 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamid
CAS 63-74-1
Farbe Weiß
Dichte 1.08 g/ml
Prozentgehaltsbereich 1.0026
Summenformel C6H8N2O2S
Menge 500 g
Synonym Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-Aminbenzolsulfonamid, Sulfonylamid, p-Aminbenzolsulfamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Aminobenzensulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formelmasse 172.2
Physikalische Form Kristallpulver