Learn More
Sulfamonomethoxin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sulfamonomethoxine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formelmasse | 280.063 |
| Reinheit (%) | >95% |