missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfamonomethoxin Natrium, TRC

Artikelnummer. 30421342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421342 10 mg 10 Milligramm
30415151 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421342 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69927810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38006-08-5
Summenformel C11 H11 N4 O3 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-, monosodium salt (9CI), Sodium sulfamonomethoxine, Sulfamonomethoxine sodium, Sulfamonomethoxine sodium salt
IUPAC-Name Natrium; (4-Aminophenyl)Sulfonyl-(6-Methoxypyrimidin-4-yl)Azanid
SMILES [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfamonomethoxine sodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Formelmasse 302.045
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.