Learn More
Sulfamonomethoxin Natrium, TRC
Artikelnummer. 30415151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415151 50 mg -
30421342 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69927850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38006-08-5
Summenformel C11 H11 N4 O3 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-, monosodium salt (9CI), Sodium sulfamonomethoxine, Sulfamonomethoxine sodium, Sulfamonomethoxine sodium salt
IUPAC-Name Natrium; (4-Aminophenyl)Sulfonyl-(6-Methoxypyrimidin-4-yl)Azanid
SMILES [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamonomethoxine sodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Formelmasse 302.045
Reinheit (%) >95%