Learn More
Sulfamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422968 2.5 g 2.50 Gramm
11432968 10 g 10 Gramm
11442968 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18680.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung als Carbonanhydrase-Hemmer: Breite Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißem Alkohol, Aceton. Schwer löslich in kaltem Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Wasser/ Luftfeuchtigkeit fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-58-9
Summenformel H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 96.10
MDL-Nummer MFCD00011606
InChI-Schlüssel NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMILES NS(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamide
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Dichte 1.61
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8922
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol
IUPAC-Name Sulfamid
Formelmasse 96.11
Reinheit (%) 99%