Learn More
Sulfamsäure, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfamic Acid |
| Farbe | White |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schwermetalle (als Pb) | Max. 0,001 % |
| Verpackung | White Poly Wide Mouth Bottle |
| Glührückstand | Max 0,01% |
| Menge | 500 g |
| Physikalische Form | Crystals |
| Synonym | amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid |
| Mehr anzeigen |