Learn More
Amidosulfonsäure, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120846
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
Amidosulfonsäure
NS(=O)(=O)O
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
Amidosulfonsäure
NS(=O)(=O)O
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Kristallines Pulver
Chemischer Name oder Material Amidosulfonsäure
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 205 °C
Dichte 2.1 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Menge 5 g
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer UN2967
Formelmasse 97.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™