Learn More
Sulfaminsäure, 99.0 %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10040450 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10040450 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10040450 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/8640/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 5329-14-6
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Weiß
pH 1.2
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel H3NO3S
MDL-Nummer 11603
Menge 500 g
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Sulfamidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Formelmasse 97.09g/mol
Physikalische Form Fest
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.