Learn More
Sulfamethoxazole, 98%
Artikelnummer. 15487969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15487969 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15487969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.72 CHF
    188.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 52.07 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sulfamethoxazole, CAS # 723-46-6, is a sulfonamide antibiotic that inhibits folic acid synthesis in bacteria and prevents cell division and growth. | CAS: 723-46-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
A broad spectrum bacteriostatic sulfonamide antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Sulfamethoxazole is an antibiotic composed of an isoxazole with a 4-aminobenzenesulfonamido and methyl-group substitution at positions 5 and 3, respectively
  • Sulfamethoxazole carries out most of its action through the inhibition of dihydropteroate synthase, the enzyme responsible for the synthesis of the precursor of folic acid; inhibition of folic acid synthesis prevents DNA replication and cell division in susceptible bacteria
Application
  • Sulfamethoxazole can elicit an allergic response and may be useful for immune cell studies in laboratory settings
  • Sulfamethoxazole is suitable for laboratory research on infection, environmental pollution, and the physiology of susceptible bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Siedepunkt 482°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H11N3O3S
MDL-Nummer MFCD00010546
Menge 100 g
Beilstein 6732984
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol or acetone. Very slightly soluble in water
InChI-Schlüssel JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-Name 4-Amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 253.276
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
Formelmasse 253.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphamethoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphamethoxazole