missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sulfamethazin-Natriumsalz

Artikelnummer. 16667032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16667032

Marke: Thermo Scientific Chemicals 465600050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1981-58-4
Molekulargewicht (g/mol) 300.31
MDL-Nummer MFCD12352107
Synonym Sulfadimidine sodium salt

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfamethazine sodium salt
Typ Sulfamethazine Sodium Salt
Physikalische Form Kristallpulver
Quelle Synthetisch
Infrarotspektrum Konform
Verlust bei Trocknung ≤2 %
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 5 g
Summenformel C12 H13 N4 Na O2 S
Versandbedingung Normale Bedingungen
Löslichkeitsinformationen soluble aq. soln.
Formelmasse 300.31
Reinheit (%) ≥98.0% (HPLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt