Learn More
Sulfamerazin, TRC
Artikelnummer. 30138087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138087 50 g 50 Gramm
30135072 1 g 1 Gramm
17972965 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68900050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-79-7
Summenformel C11 H12 N4 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa)
IUPAC-Name 4-Amino-N-(4-Methylpyrimidin-2-yl)Benzolsulfonamid
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Formelmasse 264.0681
Reinheit (%) >95%