Learn More
Sulfamerazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17920626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17920626 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17920626 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0581.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfamerazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfamerazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 N4 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC-Name 4-Amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Menge 500 mg
Formelmasse 264,0681 g/mol