Learn More
Sulfamerazin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30316319 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30316319 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC16995100100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfamerazine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C11 H12 N4 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC-Name 4-Amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Menge 100 mg
Formelmasse 264,0681 g/mol