Learn More
Sulfamerazine, 98+%
Artikelnummer. 11336836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11336836 100 g -
11326836 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04194.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-79-7
Summenformel C11H12N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 264.303
MDL-Nummer MFCD00023212
InChI-Schlüssel QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamerazine, sulphamerazine, sulfamethyldiazine, sulfamerazin, cremomerazine, methylsulfazine, sulfameradine, mebacid, metilsulfadiazin, methylpyrimal
PubChem CID 5325
ChEBI CHEBI:102130
IUPAC-Name 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=NC(=NC=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine
Schmelzpunkt 234°C to 238°C
Menge 100 g
Beilstein 249133
Merck Index 14,8913
Formelmasse 264.3
Reinheit (%) ≥98%