Learn More
Sulfaguanidin, Mikromol™
Beschreibung
Sulfaguanidin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfaguanidine |
| CAS | 57-67-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfaguanidine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H10 N4 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11) |
| SMILES | NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Aminophenyl)sulfonylguanidin |
| Mehr anzeigen |