Learn More
Sulfadoxin, TRC
Artikelnummer. 30138565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138565 10 g 10 Gramm
30136126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69907010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2447-57-6
Summenformel C12 H14 N4 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 310.33
Synonym Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulfadoxine, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
IUPAC-Name 4-Amino-N-(5,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)Benzolsulfonamid
SMILES COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfadoxine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Formelmasse 310.0736
Reinheit (%) >95%