missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfadiazin, TRC

Artikelnummer. 17921305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17921305 10 g 10 Gramm
17934955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17921305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69905410G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 68-35-9
Summenformel C10 H10 N4 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 250.28
Synonym 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide, Sulfadiazine, Sulfadimidine Imp. B (Pharmeuropa), N1-2(1H)-Pyrimidinylidenesulfanilamide, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)pyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidin, 2-Sulfanilamidopyrimidine, 2-Sulfanilylaminopyrimidine, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, 4-[[(Pyrimidin-2-yl)amino]sulfonyl]aniline, A 306, Adiazin, Adiazine, Coco-Diazine, Cremodiazine, Debenal, Deltazina, Di-Azo-Mul, Diazin, Diazolone, Diazovit, Diazyl, Eskadiazine, Honey diazine, Lipo-Diazine, Lipo-Levazine, Liquadiazine, Microsulfon, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, N1-2-Pyrimidylsulfanilamide, NSC 35600, Neazine, Piridisir, Pirimal, Pyrimal, RP 2616, SDA, SN 112, Sanodiazine, Spofadrizine, Sterazine, Sulfadiazin, Sulfadiazina Reig Jofre, Sulfapirimidin, Sulfapyrimidine, Sulfazin, Sulfazin (Russian pharmaceutical), Sulfazine, Sulfolex, Sulphadiazine, Sulphadiazine E, Theradiazine
IUPAC-Name 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzolsulfonamid
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfadiazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Formelmasse 250.0524
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.