Learn More
Sulfadiazin, Mikromol™
Beschreibung
Sulfadiazin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfadiazine |
| CAS | 68-35-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfadiazine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H10 N4 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide, Sulfadiazine, Sulfadimidine Imp. B (Pharmeuropa), N1-2(1H)-Pyrimidinylidenesulfanilamide, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)pyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidin, 2-Sulfanilamidopyrimidine, 2-Sulfanilylaminopyrimidine, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, 4-[[(Pyrimidin-2-yl)amino]sulfonyl]aniline, A 306, Adiazin, Adiazine, Coco-Diazine, Cremodiazine, Debenal, Deltazina, Di-Azo-Mul, Diazin, Diazolone, Diazovit, Diazyl, Eskadiazine, Honey diazine, Lipo-Diazine, Lipo-Levazine, Liquadiazine, Microsulfon, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, N1-2-Pyrimidylsulfanilamide, NSC 35600, Neazine, Piridisir, Pirimal, Pyrimal, RP 2616, SDA, SN 112, Sanodiazine, Spofadrizine, Sterazine, Sulfadiazin, Sulfadiazina Reig Jofre, Sulfapirimidin, Sulfapyrimidine, Sulfazin, Sulfazin (Russian pharmaceutical), Sulfazine, Sulfolex, Sulphadiazine, Sulphadiazine E, Theradiazine, Sulfadimidine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC-Name | 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzolsulfonamid |
| Mehr anzeigen |