Learn More
Sulfabenzamid, 98.5 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10665462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10665462 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10665462 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 235350500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfabenzamide
Namenshinweis 98.5%
CAS 127-71-9
Schmelzpunkt 180.0°C to 184.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.50%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H12N2O3S
MDL-Nummer MFCD00044890
Menge 50 g
Merck Index 15, 9029
Synonym sulfabenzamide, sulfabenzide, sulfabenzid, sulfabenzoylamide, n-sulfanilylbenzamide, n-sulfamylbenzamide, n-benzoylsulfanilamide, sulfamylbenzamide, sulfabenzamid, sulfabenzamida
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: ca. 16g/100mL 1n naoh or 1n koh,1g/33mL 95% ethanol,1g/9mL acetone,practically insoluble in toluene
InChI-Schlüssel PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-Name N-(4-Aminophenyl)sulfonylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 276.3
PubChem CID 5319
Formelmasse 276.3
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Pulver