Learn More
Sulclamide, TRC
Artikelnummer. 30416932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416932 1 g
30426978 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30416932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6990131G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2455-92-7
Summenformel C7H7ClN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 234.66
Synonym 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Sulfamoylbenzamid
SMILES NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulclamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Formelmasse 233.9866