Learn More
Sudanrot 7B, TRC
Artikelnummer. 30418153
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418153 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6889351G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Red 7B
CAS 6368-72-5
Summenformel C24 H21 N5
Menge 1 g
Synonym 2-Naphthalenamine','N-ethyl-1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 2-Naphthalenamine','N-ethyl-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 19 (7CI','8CI), N-Ethyl-1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenamine (ACI), Sudan Red 7B (6CI), (Phenylazo-4-phenylazo)-1-ethylamino-2-naphthalene, C.I. 26050, Ceres Red 7B, Fat Red 7B, Fat red bluish, Hexatype Carmine B, Lacquer Red V 3B, NSC 326202, Oil Violet, Organol Bordeaux B, Solvent Red 19, Special Blue X 2137, Sudan 7B, Sudan Red 460, Sudan Red 462, Typogen Carmine
InChI-Formel InChI=1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3
SMILES CCNc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4
IUPAC-Name N-ethyl-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 379.46
Formelmasse 379.1797