Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanrot 7B
Artikelnummer. p-194269 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10366691
Marke: Thermo Scientific Chemicals 191630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 6368-72-5 | C24H21N5 | 379.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6368-72-5
Summenformel C24H21N5
Molekulargewicht (g/mol) 379.467
MDL-Nummer MFCD00003904
InChI-Schlüssel VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
PubChem CID 61396
IUPAC-Name N-Ethyl-1[(4-Phenyldiazenylphenyl)Diazenyl]Naphthalin-2-Amin
SMILES CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan red 7B
Schmelzpunkt 130.0°C
Beilstein 16, 379
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 379.45
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Bordeaux
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan Red 7B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.