Learn More
Sudanorange G, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sudan orange G |
| Namenshinweis | Pure |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 214.22 |
| Güte | Extrarein |
| Verpackung | Glasflasche |
| UV-Spektrometrie | Complies |
| Farbe | Orange bis Rot |
| Menge | 5 g |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sudan Orange G
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /